Läs mer
Klorometylmetylsulfid, 94 %
Produktkod. 11383036
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11383036 10 g 10g
11393036 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11383036 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L10858.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2373-51-5 | C2H5ClS | 96,57 g/mol
Klormetylmetylsulfid används som metylenöverföringsreagens för järn(II)-medierad cyklopropanering och för karbonyl- och aromatiska föreningar. Det skyddar alkoholer som deras metyltiometyl (MTM) etrar genom reaktion, t.ex. med NaH/NaI i DME. Det används också för framställning av MTM-estrar av karboxylsyror, t.ex. genom behandling av K-saltet av syran i närvaro av NaI och 18-crown-6 och för reaktion med cyklopentadienyljärndikarbonyldimer under bildning av ett järninnehållande metylenöverföringsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Klorometylmetylsulfid används som metylenöverföringsreagens för järn(II)-medierad cyklopropanering och för karbonyl- och aromatiska föreningar. Det skyddar alkoholer som deras metyltiometyl (MTM) etrar genom reaktion, t.ex. med NaH/NaI i DME. Det används också för framställning av MTM-estrar av karboxylsyror, t.ex. genom behandling av K-saltet av syran i närvaro av NaI och 18-crown-6 och för reaktion med cyklopentadienyljärndikarbonyldimer under bildning av ett järninnehållande metylenöverföringsmedel.
Löslighet
Löslig i acetonitril, eter och diklormetan. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Behållare som öppnas måste återförslutas noggrant och förvaras upprätt för att förhindra läckage. Rekommenderad lagringstemperatur: 2 - 8 °C. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2373-51-5
Molekylformel C2H5ClS
Molekylvikt (g/mol) 96.57
MDL-nummer MFCD00000923
InChI-nyckel JWMLCCRPDOIBAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym chloromethyl methyl sulfide, chlorodimethyl sulfide, methylthiomethyl chloride, chloro methylthio methane, methane, chloro methylthio, chlorodimethyl thioether, chloromethyl methyl thioether, monochlorodimethyl sulfide, chloro methylsulfanyl methane, clorodimetilsolfuro
PubChem CID 16916
IUPAC-namn klor(metylsulfanyl)metan
LEDER CSCCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chloromethyl methyl sulfide
Densitet 1.16
Kokpunkt 104°C to 105°C
Flampunkt 17°C (62°F)
Odör Stench
Brytningsindex 1.498
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 1730851
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Soluble in acetonitrile,ether and dichloromethane. Insoluble in water.
Formel vikt 96.58
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Chloromethyl methyl sulfide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Chloromethyl methylsulfide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.