Läs mer
Chloromethyl pivalate, 97%
Produktkod. 11473984
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11473984 25 g 25g
11483984 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11473984 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11967.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 18997-19-8 | C6H11ClO2 | 150.60 g/mol
Klorometylpivalat fungerar som en mellanprodukt i syntesen av aktiva farmaceutiska ingredienser. Det är också involverat i acyleringsreaktionen med 9-(2-fosfonylmetoxietyl)adenin. Det fungerar som ett skyddsreagens som används för N-skydd av aminer. Det används också vid framställning av pivaloyloximetylester av ofloxacin som en prodrug. Vidare används det för att framställa sulbactam pivoxil genom reaktion med natriumsalt av sulbactam. Utöver detta används det som ett reagens under syntesen av en isoindolin-annulerad och kontinuerligt flödesorganisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Klorometylpivalat fungerar som en mellanprodukt i syntesen av aktiva farmaceutiska ingredienser. Det är också involverat i acyleringsreaktionen med 9-(2-fosfonylmetoxietyl)adenin. Det fungerar som ett skyddsreagens som används för N-skydd av aminer. Det används också vid framställning av pivaloyloximetylester av ofloxacin som en prodrug. Vidare används det för att framställa sulbactam pivoxil genom reaktion med natriumsalt av sulbactam. Utöver detta används det som ett reagens under syntesen av en isoindolin-annulerad och kontinuerligt flödesorganisk syntes.
Löslighet Blandbar
med de flesta organiska lösningsmedel. Oblandbar med vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18997-19-8
Molekylformel C6H11ClO2
Molekylvikt (g/mol) 150.60
MDL-nummer MFCD00000884
InChI-nyckel GGRHYQCXXYLUTL-UHFFFAOYSA-N
Synonym chloromethyl pivalate, propanoic acid, 2,2-dimethyl-, chloromethyl ester, pivalic acid chloromethyl ester, pivaloyloxymethyl chloride, pivaloylmethyl chloride, chloromethyl trimethylacetate, 2,2-dimethylpropionic acid chloromethyl ester, chioromethyl pivalate, chloromethyl pivaloate, chloro-methyl pivalate
PubChem CID 87885
IUPAC-namn klormetyl-2,2-dimetylpropanoat
LEDER CC(C)(C)C(=O)OCCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chloromethyl pivalate
Densitet 1.045
Kokpunkt 146°C to 148°C
Flampunkt 40°C (104°F)
Linjär formel (CH3)3CCO2CH2Cl
Brytningsindex 1.417
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2924
Beilstein 1560838
Löslighetsinformation Miscible with most organic solvents. Immiscible with water.
Formel vikt 150.6
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.