Läs mer
Chloromethyl Propyl Carbonate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chloromethyl Propyl Carbonate |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9ClO3/c1-2-3-8-5(7)9-4-6/h2-4H2,1H3 |
| Formel vikt | 152.024 |