Läs mer
(Klorometyl)trimetylsilan, 98 %
Produktkod. 11456837
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11456837 250 g 250g
11432487 10 g 10g
11442487 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11456837 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14303.30
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-09-2026
CAS: 2344-80-1 | C4H11ClSi | 122,667 g/mol
(Klormetyl)trimetylsilan används för Wittig-reaktion och byggstenar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(Klormetyl)trimetylsilan används för Wittig-reaktion och byggstenar.
Löslighet Löslig i vatten (0,4g/
L vid 20 C).°
Anmärkningar
Förvaras svalt, väl ventilerat. Förvara behållaren väl tillsluten. Fuktkänslig. Förvara under argon.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2344-80-1
Molekylformel C4H11ClSi
Molekylvikt (g/mol) 122.667
MDL-nummer MFCD00000878
InChI-nyckel OOCUOKHIVGWCTJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym chloromethyl trimethylsilane, silane, chloromethyl trimethyl, trimethylsilyl methyl chloride, chloromethyl trimethyl silane, ch3 3sich2cl, tmcms, pubchem13668, trimethylchloromethylsilane
PubChem CID 75361
IUPAC-namn klormetyl(trimetyl)silan
LEDER C[Si](C)(C)CCl
Specifikationer
Kokpunkt 97 °C till 98 °C
Kemiskt namn eller material (Chloromethyl)trimethylsilane
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 906705
Flampunkt −2 °C (28 °F)
Löslighetsinformation Löslig i vatten (0,4 g/L vid 20 °C).
Formel vikt 122.67
Procent renhet 98%
Odör Luktfritt
Brytningsindex 1.418
Känslighet Känslig för fukt
Densitet 0.886
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.