Läs mer
(Chloromethyl)triphenylphosphonium chloride, 95%, tech.
Produktkod. 10294080 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10294080 5 g Glasflaska 5g
10469590 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10294080 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 109530050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 5293-84-5 | C19H17Cl2P | 347.22 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För CC-obligationsbildning (olefination)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5293-84-5
Molekylformel C19H17Cl2P
Molekylvikt (g/mol) 347.22
MDL-nummer MFCD00011867
InChI-nyckel SXYFAZGVNNYGJQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym chloromethyl triphenylphosphonium chloride, chloromethyltriphenylphosphonium chloride, chloromethyl triphenylphosphoniumchloride, phosphonium, chloromethyltriphenyl-, chloride, chloromethly triphenylphosphonium chloride, chloromethyl triphenylphosphanium chloride, chloromethyl triphenylphosphonium chliride, triphenyl chloromethyl-phosphonium chloride, acmc-1albk, phosphonium, chloromethyl triphenyl-, chloride
PubChem CID 197823
IUPAC-namn chloromethyl(triphenyl)phosphanium;chloride
LEDER [Cl-].ClC[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (Chloromethyl)triphenylphosphonium chloride
Namnnotering tech., 95%
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 258.0°C to 264.0°C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94% min. (Argentometry)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel ClCH2P(C6H5)3Cl
Kvantitet 5 g
Fieser 07,62
Formel vikt 347.21
Procent renhet 95%
Kvalitet Teknisk
Fysisk form Fint kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • (Chloromethyl)triphenylphosphonium chloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.