Läs mer
(Klormetylen)dimetylammoniumklorid, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11411207
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11411207 100 g 100g
11491197 5 g 5g
11401207 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11411207 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24172.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 3724-43-4 | C3H7Cl2N | 127.996 g/mol
(Klormetylen)dimetylammoniumklorid används i syntesen av betalaktamer, n-vinylsubstituerade indoler och fusionerade 2-pyridonringar och 2-azetidinoner. Det används som ett formyleringsmedel och används vid framställning av antipoxvirusmedel. Det används i Staudinger-reaktionen och Hundsdiecker-barton-jodkarboxyleringsreaktionen. Det används i stor utsträckning för att studera organiska fotosensibilisatorer, som finner tillämpning i färgsensibiliserade solceller.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(Klormetylen)dimetylammoniumklorid används i syntesen av betalaktamer, n-vinylsubstituerade indoler och fusionerade 2-pyridonringar och 2-azetidinoner. Det används som ett formyleringsmedel och används vid framställning av antipoxvirusmedel. Det används i Staudinger-reaktionen och Hundsdiecker-barton-jodkarboxyleringsreaktionen. Det används i stor utsträckning för att studera organiska fotosensibilisatorer, som finner tillämpning i färgsensibiliserade solceller.
Löslighet Lösligt i
vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Det kan sönderdelas i fuktig luft/vatten. Inkompatibel med baser, starka oxidationsmedel, aminer, metaller och butylgummi.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3724-43-4
Molekylformel C3H7Cl2N
MDL-nummer MFCD00011868
InChI-nyckel QQVDYSUDFZZPSU-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 77311
IUPAC-namn klormetyliden(dimetyl)azanium;klorid
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (Chloromethylene)dimethylammonium chloride
Smältpunkt 130°C (decomposition)
Odör Acrid
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 3566322
Känslighet Moisture sensitive
Synonym arnold's reagent, vilsmeier reagent, chloromethylene dimethyliminium chloride, methanaminium, n-chloromethylene-n-methyl-, chloride, chloromethylene dimethylammonium chloride, n-chloromethylidene-n-methylmethanaminium chloride, chloromethylenedimethylammonium chloride, chloromethylidene dimethylazanium chloride, n-chloromethylene-n,n-dimethyl ammonium chloride
Löslighetsinformation Soluble aq. soln..
LEDER [Cl-].CN(C)[CH+]Cl
Molekylvikt (g/mol) 128.00
Formel vikt 128
Procent renhet 96%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.