Läs mer
Chloroneb, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Chloroneb |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8Cl2O2/c1-11-7-3-6(10)8(12-2)4-5(7)9/h3-4H,1-2H3 |
| Formel vikt | 205.9901 |