Läs mer
Klornitrometan, TRC
Produktkod. 17944335
Change view
Kvantitet:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17944335 500 mg
17911555 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17944335 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC373930500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1794-84-9
Molekylformel C H2 Cl N O2
Molekylvikt (g/mol) 95.49
Synonym Chloro-nitromethane
IUPAC-namn Kloro(nitro)metan
LEDER [O-][N+](=O)CCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chloronitromethane
Anteckningar om renhetsgrad GC
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/CH2ClNO2/c2-1-3(4)5/h1H2
Formel vikt 94.9774
Procent renhet >95%