Läs mer
Chloroparaffin C10-C13 55,5% Cl 1000 μg/mL in Cyclohexane, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 10 ml |
| Certifikat och efterlevnad | ISO/IEC 17025 |
| Lösningsmedel eller matris | Cyclohexane |