Läs mer
Kloroparaffin C23 47,2 % Cl 100 μg/ml i cyklohexan, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 ml |
| Koncentration | 100 μg/ml |
| Certifikat och efterlevnad | ISO/IEC 17025 |
| Lösningsmedel eller matris | Cyklohexan |