Läs mer
Chloroparaffin C23 60% Cl 1000 μg/mL in Cyclohexane, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 ml |
| Koncentration | 1000 μg/mL |
| Certifikat och efterlevnad | ISO/IEC 17025 |
| Lösningsmedel eller matris | Cyclohexane |