Läs mer
Chloropentaamminecobalt(III) chloride
Produktkod. 11331309
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11331309 2 g 2g
11341309 10 g 10g
11351309 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11331309 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 013765.04
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13859-51-3
Klorpentaaminkobolt(III)klorid dopas med polyvinylacetat för att framställa polymerfilmer, vilket förbättrar den optiska ledningsförmågan. Det används också för att framställa motsvarande vätesulfatkomplex genom att reagera med svavelsyra.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13859-51-3
MDL-nummer MFCD00064728
Synonym chlorpentaaminecobalt, chloropentaamminecobalt iii dichloride, pentaaminechlorocobalt dichloride, pentaamminechlorocobalt dichloride, chloropentaminecobalt iii chloride, pentaaminechlorocobalt iii chloride, cobalt 3+ chloropentammine chloride, pentaamminechlorocobalt 2+ dichloride, cobalt 3+ , pentaammine-, trichloride, cobalt 2+ , pentaamminechloro-, dichloride, oc-6-22
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chloropentaamminecobalt(III) chloride
Smältpunkt (decomposition)
Färg Lila
Densitet 1.819 g/mL
Odör Odorless
Linjär formel [CoCl(NH3)5]Cl2
Kvantitet 2 g
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 250.44
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Chloropentaamminecobalt(III) chloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Chloropentaamminecobalt(III) chloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.