Läs mer
Chloropentaammineiridium(III) chloride, 99.9% (metals basis), Ir 49.6% min
Produktkod. 11389397
Change view
Kvantitet:
0.25 g
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
0.25g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11389397 1 g 1g
11399397 0.25 g 0.25g
11309407 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11389397 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 041006.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 15742-38-8 | Cl3H15IrN5 | 383.722 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15742-38-8
Molekylformel Cl3H15IrN5
Molekylvikt (g/mol) 383.722
MDL-nummer MFCD00798542
InChI-nyckel DYGMZANLQHDDSH-UHFFFAOYSA-K
Synonym chloropentaammineiridium iii chloride, cl3ir.5nh3, chloropentaammineiridium iii chloride, ir min, pentaamminechloroiridium iii chloride trace metals basis
PubChem CID 15541975
IUPAC-namn azan; trikloroiridium
LEDER N.N.N.N.N.Cl[Ir](Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chloropentaammineiridium(III) chloride
Smältpunkt (decomposition)
Färg Vitt till gult
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Linjär formel [IrCl(NH3)5]Cl2
Kvantitet 1 g
Formel vikt 383.73
Procent renhet 99.9%
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Ir 49.6% min.
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.