Läs mer
Kloropentaammineruthenium(III)klorid, Ru 33,5 % min
Produktkod. 11316038
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11316038 1 g 1g
11326038 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11316038 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 010520.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 18532-87-1 | Cl3H15N5Ru | 292,58 g/mol
Kloropentaammineruthenium(III)klorid aktiv farmaceutisk ingrediens.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18532-87-1
Molekylformel Cl3H15N5Ru
Molekylvikt (g/mol) 292.58
MDL-nummer MFCD00011529
InChI-nyckel HLAVJMYZYQTXAH-UHFFFAOYSA-K
Synonym Pentaamminechlororuthenium(III) chloride
IUPAC-namn rutenium(3+)pentaamintriklorid
LEDER N.N.N.N.N.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ru+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chloropentaammineruthenium(III) chloride
Färg Orange-gul
Linjär formel [RuCl(NH3)5]Cl2
Kvantitet 1 g
Känslighet Hygroscopic
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 292.58
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Ru 33.5% min.
Fysisk form Micro Crystals
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.