Läs mer
Klorpentakarbonylrenium(I), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15481777
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15481777 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15481777 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 042096.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 14099-01-5 | C5ClO5Re | 361,707 g/mol
Pentakarbonylklorhenium(I) användes för att studeraπ -elektronbristkomplex mellan trikarbonylhalorhenium- och diiminligander samt för att framställa [3]-ferrocenofankomplex. Det har också använts vid framställning av en serie blandade valensföreningar av rhenium och järn. Dessa föreningar finner tillämpning i studiet av laddningsöverföringsprocesser.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chloropentacarbonylrhenium(I)
CAS 14099-01-5
Färg Brun till vit
Molekylformel C5ClO5Re
Linjär formel Re(CO)5Cl
MDL-nummer MFCD00013296
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3466
Känslighet Luft- och fuktkänslig
Synonym pentacarbonylchlororhenium, carbon monoxide; chlororhenium, pentakis carbon monoxide ; chlororhenium, 5co.clre, rhenium i pentacarbonyl chloride, pentacarbonylchlororhenium i
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
InChI-nyckel JQUUAHKBIXPQAP-UHFFFAOYSA-M
LEDER [C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].Cl[Re]
IUPAC-namn kolmonoxid;klorhenium
Molekylvikt (g/mol) 361.707
PubChem CID 6096982
Formel vikt 361.71
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallin
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.