Läs mer
Chloropentafluorobenzene, 98%, BLD Pharm™
Produktkod. 30965623
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30965623 500 g 500g
30957200 25 g 25g
30962751 5 g 5g
30952017 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 30965623 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD120914500g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chloropentafluorobenzene
CAS 344-07-0
Molekylformel C6ClF5
MDL-nummer MFCD00000534
Kvantitet 500 g
LEDER FC1=C(Cl)C(F)=C(F)C(F)=C1F
Molekylvikt (g/mol) 202.51
Procent renhet 98%