Läs mer
Kloropentafluorbensen, 98+%
Produktkod. 11428336
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11428336 250 g 250g
11408336 10 g 10g
11418336 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11428336 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15384.30
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
CAS: 344-07-0 | C6ClF5 | 202,51 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 344-07-0
Molekylformel C6ClF5
Molekylvikt (g/mol) 202.51
MDL-nummer MFCD00000534
InChI-nyckel KGCDGLXSBHJAHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym chloropentafluorobenzene, pentafluorochlorobenzene, benzene, chloropentafluoro, pentafluorophenyl chloride, chloroperfluorobenzene, ccris 2394, pentafluorochloro benzene, 1-chloro-2,3,4,5,6-pentafluoro-benzene, benzene, 1-chloro-2,3,4,5,6-pentafluoro, pentafluorophenylchloride
PubChem CID 9579
IUPAC-namn 1-klor-2,3,4,5,6-pentafluorbensen
LEDER FC1=C(F)C(F)=C(Cl)C(F)=C1F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chloropentafluorobenzene
Densitet 1.568
Kokpunkt 116 °C till 118 °C
Brytningsindex 1.424
Kvantitet 250 g
Beilstein 1819389
Formel vikt 202.51
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.