Läs mer
(±)-Chlorophacinone-d4 (indanedione-d4), CDN
Produktkod. 30315984
Change view
Kvantitet:
0.01 g
Produktkod. Kvantitet
30315984 0.01 g
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30315984 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND70820.01G
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (±)-Chlorophacinone-d4 (indanedione-d4)
CAS 1219805-75-0
Molekylformel C23 D4 H11 Cl O3
Kvantitet 0.01 g
Synonym (±)-Chlorophacinone-d4 (indanedione-d4), Chlorophacinone-d4, Chlorophacinone-D4 (1,3-indandione-4,5,6,7-D4), 2-[(p-Chlorophenyl)phenylacetyl]-1,3-indandione-4,5,6,7-d4, 2-[2-(4-Chlorophenyl)-2-phenylacetyl]-1 H-indene-1,3(2 H)-dione-4,5,6,7-d4, 2-[2-(4-Chlorophenyl)-2-phenyl-acetyl]-4,5,6,7-tetradeuterio-indane-1,3-dione
InChI formel InChI=1 S/C23H15ClO3/c24-16-12-10-15(11-13-16)19(14-6-2-1-3-7-14)23(27)20-21(25)17-8-4-5-9-18(17)22(20)26/h1-13,19-20 H/i4D,5 D,8 D,9 D
LEDER [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c2C(=O)C(C(=O)C(c3ccccc3)c4ccc(Cl)cc4)C(=O)c2c1[2 H]
IUPAC-namn 2-[2-(4-chlorophenyl)-2-phenylacetyl]-4,5,6,7-tetradeuterioindene-1,3-dione
Molekylvikt (g/mol) 378.841
Formel vikt 378.096 g/mol
Procent renhet 99 atom % D, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.