Läs mer
Klorofen, TRC
Produktkod. 30137340
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137340 10 g
30136306 25 g
30003508 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30137340 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC37500010G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 120-32-1
Molekylformel C13 H11 Cl O
Molekylvikt (g/mol) 218.68
Synonym o-Cresol, 4-chloro-α-phenyl- (6CI,7CI,8CI), 4-Chloro-2-(phenylmethyl)phenol, 2-Benzyl-4-chlorophenol, 2-Hydroxy-5-chlorodiphenylmethane, 4-Chloro-2-benzylphenol, 4-Chloro-α-phenyl-o-cresol, 5-Chloro-2-hydroxydiphenylmethane, Bio-Clave, Chlorophene, Clorofene, Clorophene, Ketolin H, NSC 59989, Neosabenyl, Nipacide BCP, Nipacide BCP 50, Preventol BP, Santophen, Santophen 1, Septiphene, Septol, o-Benzyl-p-chlorophenol, p-Chloro-o-benzylphenol
IUPAC-namn 2-benzyl-4-klorfenol
LEDER Oc1ccc(Cl)cc1Cc2ccccc2
Specifications
Kemiskt namn eller material 2-Benzyl-4-chlorophenol
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C13H11ClO/c14-12-6-7-13(15)11(9-12)8-10-4-2-1-3-5-10/h1-7,9,15H,8H2
Formel vikt 218.0498