Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Klorfenolröd
Produktkod. 11417254
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11417254 25 g 25g
11407254 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11417254 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer B21623.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 4430-20-0 | C19H12Cl2O5S | 423,26 g/mol
Används för att detektera klordioxid i dricksvatten. Övergångsintervall: Från pH 4,8 (gul) till pH 6,7 (violett). Används även i transportstudier av guldfisk njurtubuli.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Används för att detektera klordioxid i dricksvatten. Övergångsintervall: Från pH 4,8 (gul) till pH 6,7 (violett). Används även i transportstudier av guldfisk njurtubuli.
Löslighet Löslig i vatten (30 mg/ml), etanol (80
mg/ml) och metylcellusolve (50 mg/ml).
Anmärkningar
Övergångsintervall: pH 4,8 (gul) till 6,4 (röd)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4430-20-0
Molekylformel C19H12Cl2O5S
Molekylvikt (g/mol) 423.26
MDL-nummer MFCD00005877
InChI-nyckel WWAABJGNHFGXSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym chlorophenol red, chlorphenol red, chlorphenolsulfonphthalein, dichlorophenolsulfonephthalein, 3,3-bis 3-chloro-4-hydroxyphenyl-3h-benzo c 1,2 oxathiole 1,1-dioxide, chlorophenol red indicator, 3',3-dichlorophenolsulfonphthalein, phenol, 4,4'-1,1-dioxido-3h-2,1-benzoxathiol-3-ylidene bis 2-chloro, 3',3'-dichlorophenolsulfonaphthalein, 3',3-dichlorophenol-sulfonphthalein
PubChem CID 20486
IUPAC-namn 2-klor-4-[3-(3-klor-4-hydroxifenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-bensoxatiol-3-yl]fenol
LEDER OC1=CC=C(C=C1Cl)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C(Cl)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chlorophenol Red
Kvantitet 25 g
Beilstein 354053
Löslighetsinformation Löslig i vatten (30 mg/ml), etanol (80 mg/ml) och metylcellusolve (50 mg/ml).
Formel vikt 432.28
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.