Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Klorfenolröd, ren, indikatorkvalitet
Produktkod. 10487580 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10487580 10 g Glasflaska 10g
10550804 50 g Glasflaska 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10487580 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 190040100
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 4430-20-0 | C19H12Cl2O5S | 423,26 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4430-20-0
Molekylformel C19H12Cl2O5S
Molekylvikt (g/mol) 423.26
MDL-nummer MFCD00005877
InChI-nyckel WWAABJGNHFGXSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym CPR, 3', 3''-Dichlorophenylsulfonphthalein
PubChem CID 20486
IUPAC-namn 2-klor-4-[3-(3-klor-4-hydroxifenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-bensoxatiol-3-yl]fenol
LEDER OC1=CC=C(C=C1Cl)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C(Cl)=C1
Specifikationer
Abs. 1000 (at lambda max) (calc. on dried substance) (A (1% min./1cm))
Kemiskt namn eller material Chlorophenol Red
Namnnotering Pure
Beilstein 19, II, 104
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble
Infrarött spektrum Authentic
Lambda Max 572 to 576nm (in 0.1 N NaOH)
Formel vikt 423.26
Förlust vid torkning 8% max. (110°C)
Kvalitet Ren
Förpackning Glasflaska
Specifik utsläckning 1000 min. (575nm, in 0.1N NaOH)
Visuell övergångsintervall From pH 4.8 (yellow) to pH 6.4 (purple)
Färg Vit till grädde
Kvantitet 10 g
Fysisk form Granulerat pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Chlorophenol Red
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.