Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Klorfenol Rött natriumsalt
Produktkod. 15498919
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet unitSize
15498919 5 g 5g
1 options
Produktkod. 15498919 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer L10364.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 123333-64-2 | C19H11Cl2O5S | 422.25 g/mol
Klorfenol Rött natriumsalt används i standardproverna för att indikera pH. En fläck som används för att detektera klordioxid i dricksvatten.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Klorfenol Rött natriumsalt används i standardproverna för att indikera pH. En fläck som används för att detektera klordioxid i dricksvatten.
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anmärkningar
Övergångsintervall: pH 4,8
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chlorophenol Red sodium salt
CAS 123333-64-2
Smältpunkt ∽267°C (decomposition)
Molekylformel C19H11Cl2O5S
MDL-nummer MFCD00151199
Kvantitet 5 g
Synonym chlorphenol red sodium salt
Löslighetsinformation Soluble in water.
InChI-nyckel QXTPRQZMDKBTAI-UNOMPAQXSA-M
LEDER OC1=CC=C(C=C1Cl)C(=C1/C=CC(=O)C(Cl)=C1)\C1=CC=CC=C1S([O-])(=O)=O
IUPAC-namn 2-klor-4-[3-(3-klor-4-hydroxifenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-bensoxatiol-3-yl]fenol;natrium
Molekylvikt (g/mol) 422.25
PubChem CID 131846007
Formel vikt 445.26
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.