Läs mer
Chlorophenprocoumon, LoGiCal
Produktkod. 30461776
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
30461776 5 mg
1 options
Produktkod. 30461776 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR2539.00
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chlorophenprocoumon
CAS 2728-02-1
Analyt- eller komponentnamn Chlorophenprocoumon
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C18 H15 Cl O3
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 2H-1-Benzopyran-2-one, 3-[1-(4-chlorophenyl)propyl]-4-hydroxy-, Coumarin, 3-(p-chloro-α-ethylbenzyl)-4-hydroxy- (6CI,8CI), (±)-p-Chlorophenprocoumon, 3-[1'-(p-Chlorophenyl)propyl]-4-oxycoumarin, Enticide, Oxycoumarin, Ro 1-7627, p-Chlorophenprocoumon
InChI formel InChI=1S/C18H15ClO3/c1-2-13(11-7-9-12(19)10-8-11)16-17(20)14-5-3-4-6-15(14)22-18(16)21/h3-10,13,20H,2H2,1H3
Lösningstyp Neat
LEDER CCC(C1=C(O)c2ccccc2OC1=O)c3ccc(Cl)cc3
IUPAC-namn 3-[1-(4-chlorophenyl)propyl]-4-hydroxychromen-2-one
Industry Type Clinical Testing
Molekylvikt (g/mol) 314.76
Kvantitet 5 mg
Formel vikt 314.071 g/mol