Läs mer
Chlorophosphonazo III (Technical Grade), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chlorophosphonazo III (Technical Grade) |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C22H16Cl2N4O14P2S2/c23-10-1-3-12(14(7-10)43(31,32)33)25-27-19-16(45(37,38)39)5-9-6-17(46(40,41)42)20(22(30)18(9)21(19)29)28-26-13-4-2-11(24)8-15(13)44(34,35)36/h1-8,29-30H,(H2,31,32,33)(H2,34,35,36)(H,37,38,39)(H,40,41,42) |
| Formel vikt | 755.8957 |