Läs mer
Klorofyll, vattenlösligt, MP Biomedicals
Produktkod. 11462026 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11462026 100 g 100g
1 options
Produktkod. 11462026 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0521022180
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2220.00 SEK
    2114.86 SEK / 100g
    Save 105.14 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-01-2027
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chlorophyll, Water Soluble
CAS 1406-65-1
Molekylformel C55H72MgN4O5
Kvantitet 100 g
Synonym unii-yf5q9ejc8y, chlorophyll a, chlorophyll-a, yf5q9ejc8y, chlorophyll, magnesium, 2e,7r,11r-3,7,11,15-tetramethyl-2-hexadecenyl 3s,4s,21r-9-ethenyl-14-ethyl-21-methoxycarbonyl-4,8,13,18-tetramethyl-20-oxo-3-phorbinepropanoato 2--kappan23,kappan24,kappan25,kappan26-, sp-4-2, unii-00wnz48or9 component, 2s-1-4r,7s,10s,13s,16s,19r-19-amino-7-2-amino-2-oxo-ethyl-10-3-amino-3-oxo-propyl-13-benzyl-16-4-hydroxyphenyl methyl-6,9,12,15,18-pentaoxo-1,2-dithia-5,8,11,14,17-pentazacycloicosane-4-carbonyl-n-1s-1-2-amino-2-oxo-ethyl carbamoyl-4-guanidino-butyl pyrro, 2s-1-4r,7s,10s,13s,16s,19r-19-amino-7-2-amino-2-oxo-ethyl-10-3-amino-3-oxo-propyl-13-benzyl-16-4-hydroxyphenyl methyl-6,9,12,15,18-pentaoxo-1,2-dithia-5,8,11,14,17-pentazacycloicosane-4-carbonyl-n-1s-5-amino-1-2-amino-2-oxo-ethyl carbamoyl pentyl pyrrolid, magnesium, 3,7,11,15-tetramethyl-2-hexadecenyl 9-ethenyl-14-ethyl-21-methoxycarbonyl-4,8,13,18-tetramethyl-20-oxo-3-phorbinepropanoato 2--n23,n24,n25,n26-, sp-4-2-3s-3alpha 2e,7s*,11s* ,4beta,21beta
InChI-nyckel ATNHDLDRLWWWCB-AENOIHSZSA-M
LEDER CCC1=C(C2=NC1=CC3=C(C4=C(C(C(=C4[N-]3)C5=NC(=CC6=NC(=C2)C(=C6C)C=C)C(C5CCC(=O)OCC=C(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C)C)C(=O)OC)[O-])C)C.[Mg+2]
Molekylvikt (g/mol) 893.509
PubChem CID 16667503
ChEBI CHEBI:18230