Läs mer
Klorofyllin, koppartrinatriumsalt
Produktkod. 11483207
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11483207 5 g 5g
11493207 25 g 25g
11403217 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11483207 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16155.06
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 11006-34-1 | C34H31CuN4Na3O6
Klorofyllin, kopparhaltigt trinatriumsalt används vid spektrofotometrisk bestämning av venlafaxinhydroklorid. En hybrid fotoelektrokemisk biobränslecell består av en TiO 2 film ledande glaselektrod sensibiliserad av ett kopparklorofylltrinatriumsalt. Synliga ljuskänsliga geler framställdes genom att införa en kromofor (trinatriumsalt av kopparklorofyllin) i värmekänsliga geler.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Klorofyllin, kopparhaltigt trinatriumsalt används vid spektrofotometrisk bestämning av venlafaxinhydroklorid. En hybrid fotoelektrokemisk biobränslecell består av en TiO 2 film ledande glaselektrod sensibiliserad av ett kopparklorofylltrinatriumsalt. Synliga ljuskänsliga geler framställdes genom att införa en kromofor (trinatriumsalt av kopparklorofyllin) i värmekänsliga geler.
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, ljus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 11006-34-1
Molekylformel C34H31CuN4Na3O6
MDL-nummer MFCD00012149
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chlorophyllin
Namnnotering Koppartrinatriumsalt
Odör Luktfritt
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 724.15
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.