Läs mer
Chlorophyllin sodium copper salt, MedChemExpress
Produktkod. 16448506
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16448506 100 mg
1 options
Produktkod. 16448506 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0911
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress Sodium copper chlorophyllin A is a semi-synthetic mixture of sodium copper salts derived from chlorophyll, primarily used as a food additive and in alternative medicine.
Sodium copper chlorophyllin A is a semi-synthetic mixture of sodium copper salts derived from chlorophyll, primarily used as a food additive and in alternative medicine.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chlorophyllin sodium copper salt
Fysisk form Solid
CAS 11006-34-1
Färg Black
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C34H31CuN4Na3O6
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Löslighetsinformation H2O : ≥ 66.66 mg/mL (92.05 mM) ∣DMSO : 1.2 mg/mL (1.66 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(O[Na])CC1=C(C(C(O[Na])=O)=C(C)C2=CC(C(CC)=C3C)=[N]4C3=CC5=C(C=C)C(C)=C6[N-]75)[N-]2[Cu+2]47[N](C8=C6)=C1C(C8C)CCC(O[Na])=O
Molekylvikt (g/mol) 724.15
Formel vikt 724.15