missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Chloropicrin 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chloropicrin |
| CAS | 76-06-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | Chloropicrin |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C Cl3 N O2 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Nitrochloroform, Chloropicrin, Trichloronitromethane, Acquinite |
| InChI formel | InChI=1S/CCl3NO2/c2-1(3,4)5(6)7 |
| LEDER | [O-][N+](=O)C(Cl)(Cl)Cl |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?