Läs mer
Kloroplatinsyra, 6-hydrat, kristall, BAKER ANALYZED™ ACS Reagens, J.T. Baker™
Produktkod. 15548064 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Ampull av glas
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15548064 1 g Ampull av glas 1g
1 options
Produktkod. 15548064 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 289003
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Högkvalitativa kemikalier för laboratorie- och specialiserad industriell användning
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chloroplatinic Acid
Namnnotering 6-Hydrate
CAS 18497-13-7
Förpackning Ampull av glas
Molekylformel Cl6H14O6Pt
MDL-nummer MFCD00149910
Kvantitet 1 g
Densitet 1L = 2.43kg
InChI-nyckel PIJUVEPNGATXOD-UHFFFAOYSA-J
LEDER [H+].[H+].O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Pt+4]
IUPAC-namn platina(4+)-divätehexahydrathexaklorid
Molekylvikt (g/mol) 517.89
Formel vikt 517.92
Kvalitet BAGARE ANALYZED™ ACS-reagens
Fysisk form Kristaller