Läs mer
Kloroplatinsyrahexahydrat,> 37,50%Pt, (ACS-reagenskvalitet), MP Biomedicals
Produktkod. 11402812 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11402812 1 g 1g
1 options
Produktkod. 11402812 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215250901
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chloroplatinic Acid Hexahydrate
CAS 18497-13-7
Kvantitet 1 g
Analysprocentintervall >37.50%Pt
Molekylformel Cl6H14O6Pt
MDL-nummer MFCD00149910
Synonym (Dihydrogen hexachloroplatinate)
InChI-nyckel PIJUVEPNGATXOD-UHFFFAOYSA-J
LEDER [H+].[H+].O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Pt+4]
IUPAC-namn platina(4+)-divätehexahydrathexaklorid
Molekylvikt (g/mol) 517.89
Formel vikt 517.9
Kvalitet ACS-reagens
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • CHLOROPLATINIC ACID
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Chloroplatinic AcidHexahydrate