Läs mer
Kloroplatinsyra Hexahydrat ACS MP Biomedicals
Produktkod. 11412812 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11412812 5 g 5g
1 options
Produktkod. 11412812 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215250905
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chloroplatinic Acid
Namnnotering Hexahydrate
CAS 18497-13-7
Kvantitet 5 g
Molekylformel Cl6H14O6Pt
MDL-nummer MFCD00149910
Synonym Dihydrogen hexachloroplatinate
InChI-nyckel PIJUVEPNGATXOD-UHFFFAOYSA-J
LEDER [H+].[H+].O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Pt+4]
IUPAC-namn platina(4+)-divätehexahydrathexaklorid
Molekylvikt (g/mol) 517.89
Formel vikt 195.09
Kvalitet ACS
Densitet 2.430 g/mL