Läs mer
Kloroplatinsyrahexahydrat, ACS-reagens,≥ 37,50 % Pt-basis, Honeywell™
Produktkod. 15671770 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15671770 1 g Glasflaska 1g
15691770 5 g Glass Bottle 5g
15681770 25 g Glass Bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15671770 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 2060831G
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
ACS-reagens,≥ 37,50 % Pt-basis
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18497-13-7
Molekylformel Cl6H14O6Pt
Molekylvikt (g/mol) 517.89
MDL-nummer MFCD00149910
InChI-nyckel PIJUVEPNGATXOD-UHFFFAOYSA-J
IUPAC-namn platina(4+)-divätehexahydrathexaklorid
LEDER [H+].[H+].O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Pt+4]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chloroplatinic Acid Hexahydrate
Fysisk form Pulver
Kvantitet 1 g
Linjär formel H2PtCl6 · 6H2O
UN-nummer UN2507
Formel vikt 517.9g/mol
Procent renhet ≥37.50% (Pt basis)
Kvalitet ACS-reagens
Förpackning Glasflaska
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Chloroplatinic acid hexahydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Chloroplatinic acidhexahydrate