Läs mer
Kloroplatinsyrahexahydrat, ACS-reagens,≥ 37,50 % Pt-basis, Honeywell™
Handla allt Honeywell Fluka ProdukterBeskrivning
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Solstice now delivers premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chloroplatinic Acid Hexahydrate |
| Fysisk form | Powder |
| Kvantitet | 5 g |
| Linjär formel | H2PtCl6 · 6H2O |
| UN-nummer | UN2507 |
| Formel vikt | 517.9g/mol |
| Procent renhet | ≥37.50% (Pt basis) |
| Kvalitet | ACS Reagent |
| Förpackning | Glass Bottle |