Learn More
Kloroplatinsyrahexahydrat, ACS-reagens,≥ 37,50 % Pt-basis, Honeywell™
Shop All Honeywell Fluka Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Glass Bottle
missing translation for 'unitSize'
1g
25g
5g
Description
- Ledt branschen i över 65 år
- Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Chloroplatinic Acid Hexahydrate |
| Fysisk form | Pulver |
| Kvantitet | 1 g |
| Linjär formel | H2PtCl6 · 6H2O |
| UN-nummer | UN2507 |
| Formel vikt | 517.9g/mol |
| Procent renhet | ≥37.50% (Pt basis) |
| Kvalitet | ACS-reagens |
| Förpackning | Glasflaska |
Safety and Handling
Product Identifier
- Chloroplatinic acid hexahydrate
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H301-Giftigt vid förtäring.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Innehåller: Chloroplatinic acidhexahydrate