Läs mer
Chloroplatinic Acid Hexahydrate, Honeywell™
Produktkod. 15688040 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15688040 5 g Glass bottle 5g
1 options
Produktkod. 15688040 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer P57755G
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Powder and chunks
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chloroplatinic acid hexahydrate
CAS 18497-13-7
Färg Orange
Kvantitet 5 g
Molekylformel Cl6H14O6Pt
Linjär formel H2PtCl6 · 6H2O
MDL-nummer MFCD00149910
UN-nummer UN2507
InChI-nyckel PIJUVEPNGATXOD-UHFFFAOYSA-J
LEDER [H+].[H+].O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Pt+4]
IUPAC-namn platinum(4+) dihydrogen hexahydrate hexachloride
Molekylvikt (g/mol) 517.89
Formel vikt 517.9g/mol
Förpackning Glass bottle