Läs mer
Chloroprene 5000 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30311304
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30311304 1 ml
1 options
Produktkod. 30311304 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREGA09010381ME
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chloroprene
CAS 126-99-8
Analyt- eller komponentnamn Chloroprene
Frakt skick Ice pack (-20°C)
Molekylformel C4 H5 Cl
Koncentration 5000 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 1,3-Butadiene, 2-chloro-, 2-Chloro-1,3-butadiene, 2-Chloro-1,3-buatdiene, 2-Chlorobutadiene, Chloroprene, NSC 18589, β-Chloroprene
InChI formel InChI=1S/C4H5Cl/c1-3-4(2)5/h3H,1-2H2
LEDER ClC(=C)C=C
IUPAC-namn 2-chlorobuta-1,3-diene
Lösningsmedel eller matris Methanol
Molekylvikt (g/mol) 88.54
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 88.008 g/mol