Läs mer
Chloropretadalafil, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chloropretadalafil |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C22H19ClN2O5/c1-28-22(27)16-9-14-13-4-2-3-5-15(13)24-20(14)21(25(16)19(26)10-23)12-6-7-17-18(8-12)30-11-29-17/h2-8,16,21,24H,9-11H2,1H3/t16-,21-/m1/s1 |
| Formel vikt | 426.0982 |
| Procent renhet | >95% |