Läs mer
Chloroprocaine Hydrochloride, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chloroprocaine Hydrochloride |
| CAS | 3858-89-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | Chloroprocaine Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C13 H19 Cl N2 O2 . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Benzoic acid, 4-amino-2-chloro-, 2-(diethylamino)ethyl ester, hydrochloride (1:1), Benzoic acid, 4-amino-2-chloro-, 2-(diethylamino)ethyl ester, monohydrochloride (8CI,9CI), 2-(Diethylamino)ethyl 4-amino-2-chlorobenzoate hydrochloride, 2-Chloro-4-aminobenzoic acid diethylaminoethyl ester hydrochloride, 2-Chloroprocaine hydrochloride, Chloroprocaine hydrochloride, Chlorprocaine hydrochloride, Nesacaine, Nesacaine hydrochloride, Chloroprocaine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C13H19ClN2O2.ClH/c1-3-16(4-2)7-8-18-13(17)11-6-5-10(15)9-12(11)14;/h5-6,9H,3-4,7-8,15H2,1-2H3;1H |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | Cl.CCN(CC)CCOC(=O)c1ccc(N)cc1Cl |
| Visa mer |