Läs mer
Kloropropan(di)oler Blandning 584 100 μg/ml i metanol, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,3-Dichloropropan-2-ol∣2,3-Dichloro-1-propanol∣3-Chloropropane-1,2-diol |
| CAS | 96-23-1, 616-23-9, 96-24-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | 1,3-Dichloropropan-2-ol∣2,3-Dichloro-1-propanol∣3-Chloropropane-1,2-diol |
| Frakt skick | +20°C |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Methanol |
| Kvantitet | 1 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | 1,3-Dichloropropan-2-ol 100 μg/mL∣2,3-Dichloro-1-propanol 100 μg/mL∣3-Chloropropane-1,2-diol 100 μg/mL |