Läs mer
Kloropyramin hydroklorid, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chloropyramine Hydrochloride |
| CAS | 6170-42-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | Chloropyramine Hydrochloride |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C16 H20 Cl N3 . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Chloropyramine Hydrochloride, 1,2-Ethanediamine, N1-[(4-chlorophenyl)methyl]-N2,N2-dimethyl-N1-2-pyridinyl-, hydrochloride (1:1), 1,2-Ethanediamine, N-[(4-chlorophenyl)methyl]-N',N'-dimethyl-N-2-pyridinyl-, monohydrochloride (9CI), Pyridine, 2-[(p-chlorobenzyl)[2-(dimethylamino)ethyl]amino]-, monohydrochloride (8CI), Alergosan, Allergan S hydrochloride, Chloropyramine hydrochloride, Chloropyribenzamine hydrochloride, Halopyramine hydrochloride, NSC 409949, Sinopen hydrochloride, Suprastin hydrochloride, N-(beta-Dimethylaminoethyl)-N-(p-chlorobenzyl)-alpha-aminopyridine hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C16H20ClN3.ClH/c1-19(2)11-12-20(16-5-3-4-10-18-16)13-14-6-8-15(17)9-7-14;/h3-10H,11-13H2,1-2H3;1H |
| Lösningstyp | Snyggt |
| LEDER | Cl.CN(C)CCN(Cc1ccc(Cl)cc1)c2ccccn2 |
| Visa mer |