Läs mer
Chloropyramine hydrochloride, MedChemExpress
Produktkod. 16494577
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
16494577 50 mg
1 options
Produktkod. 16494577 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1305
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
MedChemExpress Chloropyramine hydrochloride is a histamine receptor H1 antagonist which can also inhibit the biochemical function of VEGFR-3 and FAK.
Chloropyramine hydrochloride is a histamine receptor H1 antagonist which can also inhibit the biochemical function of VEGFR-3 and FAK.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chloropyramine hydrochloride
CAS 6170-42-9
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C16H21Cl2N3
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation H2O : 100 mg/mL (306.50 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 30 mg/mL (91.95 mM; Need ultrasonic and warming)
LEDER CN(C)CCN(CC1=CC=C(Cl)C=C1)C2=NC=CC=C2.[H]Cl
Molekylvikt (g/mol) 326.26
Formel vikt 326.26
Procent renhet 99.16%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease