Läs mer
Kloropyramin hydroklorid
Produktkod. 15493129
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15493129 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15493129 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J60350.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
CAS: 6170-42-9 | C16H21Cl2N3 | 326,27 g/mol
Konkurrerande reversibel H-1-receptorantagonist
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chloropyramine hydrochloride
CAS 6170-42-9
Färg Vitt
Molekylformel C16H21Cl2N3
MDL-nummer MFCD00079009
Kvantitet 1 g
Merck Index 14,2162
Synonym chloropyramine hydrochloride, chloropyramine hcl, alergosan, nilfan, allergan s hydrochloride, chlorpiramin hydrochloride, halopyramine hydrochloride, chlorpyramin hcl, chlorpyramine hydrochloride, unii-fwa92z14nn
InChI-nyckel VEYWWAGBHABATA-UHFFFAOYSA-N
LEDER [H+].[Cl-].CN(C)CCN(CC1=CC=C(Cl)C=C1)C1=CC=CC=N1
IUPAC-namn hydrogen N-[(4-chlorophenyl)methyl]-N-[2-(dimethylamino)ethyl]pyridin-2-amine chloride
Molekylvikt (g/mol) 326.27
PubChem CID 80311
Formel vikt 326.26
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
RUO– Endast forskningsanvändning