Läs mer
Kloropyramin hydroklorid, TRC
Produktkod. 30012556
Change view
Kvantitet:
500 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30012556 1 g
30008951 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30012556 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC3812681G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6170-42-9
Molekylformel C16 H20 Cl N3 . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 326.26
Synonym Chloropyramine Hydrochloride, 1,2-Ethanediamine, N1-[(4-chlorophenyl)methyl]-N2,N2-dimethyl-N1-2-pyridinyl-, hydrochloride (1:1), 1,2-Ethanediamine, N-[(4-chlorophenyl)methyl]-N',N'-dimethyl-N-2-pyridinyl-, monohydrochloride (9CI), Pyridine, 2-[(p-chlorobenzyl)[2-(dimethylamino)ethyl]amino]-, monohydrochloride (8CI), Alergosan, Allergan S hydrochloride, Chloropyramine hydrochloride, Chloropyribenzamine hydrochloride, Halopyramine hydrochloride, N-(β-Dimethylaminoethyl)-N-(p-chlorobenzyl)-α-aminopyridine hydrochloride, NSC 409949, Sinopen hydrochloride, Suprastin hydrochloride
IUPAC-namn N'-[(4-klorofenyl)metyl]-N,N-dimetyl-N'-pyridin-2-yletan-1,2-diamin; hydroklorid
LEDER Cl.CN(C)CCN(Cc1ccc(Cl)cc1)c2ccccn2
Specifications
Kemiskt namn eller material Chloropyramine Hydrochloride
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C16H20ClN3.ClH/c1-19(2)11-12-20(16-5-3-4-10-18-16)13-14-6-8-15(17)9-7-14;/h3-10H,11-13H2,1-2H3;1H
Formel vikt 325.1113
Procent renhet >95%