Läs mer
Chloroquine-d4 Phosphate Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chloroquine-d4 Phosphate Salt |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C18H22D4ClN3 •xH3PO4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | N4-(7-Chloro-4-quinolinyl)-N1,N1-diethyl-1,4-pentanediamine-d4 Phosphate Salt, Aralen-d4 Phosphate Salt, Aralen-d4 Phosphate, Arechin-d4, Avloclor-d4, Bemaphate-d4, Chingamin-d4, Chingamin-d4 Phosphate, SN 7618-d4, Sanoquin-d4, Tanakan-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C18H26ClN3/c1-4-22(5-2)12-6-7-14(3)21-17-10-11-20-18-13-15(19)8-9-16(17)18/h8-11,13-14H,4-7,12H2,1-3H3,(H,20,21)/i6D2,12D2 |
| LEDER | ClC1=CC=C2C(N=CC=C2NC(CC([2H])(C([2H])(N(CC)CC)[2H])[2H])C)=C1 |
| IUPAC-namn | 4-N-(7-chloroquinolin-4-yl)-1,1,2,2-tetradeuterio-1-N,1-N-diethylpentane-1,4-diamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 323.9098 |
| Procent renhet | >95 |