Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Kloroquindifosfatsalt, 98 %
Produktkod. p-7077537 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Produktkod. 15368865
Brand: Thermo Scientific Chemicals 455240250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Chloroquine diphosphate salt, CAS # 50-63-5, is a member of the quinolone family that is considered to be a DNA intercalator. It shows anti-malarial, anti-inflammatory, and anti-filaricides activities. | CAS: 50-63-5 | C18H32ClN3O8P2 | 515.86 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän information
•Kloroquindifosfatsalt är en DNA-interkalator som visar anti-malaria och antiinflammatoriska aktiviteter.
• Det har beskrivits att denna förening stör biosyntesen av nukleinsyror, vilket tyder på en cellulär verkningsmekanism
Användningsområden
•Kloroquindifosfatsalt används som en DNA-interkalator för att dissociera antigen-antikroppskomplex utan att denaturera röda blodkroppsantigener
• Denna förening visar anti-malariaaktivitet mot Plasmodium falciparum, förutom mot klorokinresistenta stammar. Det har använts i in vitro antiplasmodiala analyser. Hos parasiter är verkningsmekanismen fortfarande oklar, men denna förening kan hämma det parasitära enzymet hempolymeras som omvandlar det toxiska hemet till ogiftigt hemozoin, vilket resulterar i ackumulering av toxiskt hem i parasiten.
•Det visar mycket hög antiviral aktivitet mot NiV men lägre aktivitet mot andra virus vid koncentrationer lägre än 20μ M
• Kloroquindifosfatsalt används för att studera rollen av endosomal försurning i cellulära processer, såsom signalering av intracellulära TLR:er
• Kloroquindifosfatsalt har använts i autofaginhiberingsstudier
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 50-63-5
Molekylformel C18H32ClN3O8P2
Molekylvikt (g/mol) 515.86
MDL-nummer MFCD00069852
InChI-nyckel QKICWELGRMTQCR-UHFFFAOYNA-N
Synonym chloroquine diphosphate, chloroquine phosphate, aralen phosphate, chingamin phosphate, chloroquine bis phosphate, chingaminum, alermine, h-stadur, aralen diphosphate, miniquine
PubChem CID 64927
IUPAC-namn 4-N-(7-klorkinolin-4-yl)-1-N,1-N-dietylpentan-1,4-diamin;fosforsyra
LEDER OP(O)(O)=O.OP(O)(O)=O.CCN(CC)CCCC(C)NC1=C2C=CC(Cl)=CC2=NC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chloroquine diphosphate salt
Smältpunkt 200.0°C
Förlust vid torkning 2% max. (105°C, 16 h)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (HPLC)
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Solubility in water: 50g/L. Other solubilities: insoluble in alcohol, benzene, chloroform, ether
Formel vikt 515.86
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Chloroquine diphosphate salt
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.