Läs mer
Chloroquine diphosphate salt, 98%
Produktkod. 15456399
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15456399 25 g 25g
15466399 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15456399 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J64459.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Chloroquine diphosphate salt, CAS # 50-63-5, is a member of the quinolone family that is considered to be a DNA intercalator. It shows anti-malarial, anti-inflammatory, and anti-filaricides activities. | CAS: 50-63-5 | C18H32ClN3O8P2 | 515.86 g/mol
Kloroquindifosfatsalt används för att studera rollen av endosomal försurning i cellulära processer, såsom signalering av intracellulära TLR. Den kan användas som DNA-interkalator& att dissociera antigenantikroppskomplex utan att denaturera röda blodkroppsantigener. Klorokin visade mycket hög antiviral aktivitet mot NiV men mycket liten aktivitet mot andra virus vid koncentrationer lägre än 20μ M.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
  • Kloroquindifosfatsalt är en DNA-interkalator som visar anti-malaria och antiinflammatoriska aktiviteter.
  • Det har beskrivits att denna förening stör biosyntesen av nukleinsyror, vilket tyder på en cellulär verkningsmekanism
Användningsområden
  • Kloroquindifosfatsalt används som en DNA-interkalator för att dissociera antigen-antikroppskomplex utan att denaturera röda blodkroppsantigener
  • Denna förening visar antimalariaaktivitet mot Plasmodium falciparum, förutom mot klorokinresistenta stammar. Det har använts i in vitro antiplasmodiala analyser. Hos parasiter är verkningsmekanismen fortfarande oklar, men denna förening kan hämma det parasitära enzymet hempolymeras som omvandlar det toxiska hemet till ogiftigt hemozoin, vilket resulterar i ackumulering av toxiskt hem i parasiten.
  • Det visar mycket hög antiviral aktivitet mot NiV men lägre aktivitet mot andra virus vid koncentrationer lägre än 20μ M
  • Kloroquindifosfatsalt används för att studera rollen av endosomal försurning i cellulära processer, såsom signalering av intracellulära TLR:er
  • Kloroquindifosfatsalt har använts i autofaginhiberingsstudier
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 50-63-5
Molekylformel C18H32ClN3O8P2
Molekylvikt (g/mol) 515.86
MDL-nummer MFCD00069852
InChI-nyckel QKICWELGRMTQCR-UHFFFAOYNA-N
Synonym chloroquine diphosphate, chloroquine phosphate, aralen phosphate, chingamin phosphate, chloroquine bis phosphate, chingaminum, alermine, h-stadur, aralen diphosphate, miniquine
PubChem CID 64927
LEDER OP(O)(O)=O.OP(O)(O)=O.CCN(CC)CCCC(C)NC1=C2C=CC(Cl)=CC2=NC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chloroquine diphosphate salt
Smältpunkt 213°C to 216°C
Färg Vitt
Kvantitet 25 g
Beilstein 4223142
Merck Index 14,2163
Löslighetsinformation Soluble in water
IUPAC-namn 4-N-(7-klorkinolin-4-yl)-1-N,1-N-dietylpentan-1,4-diamin;fosforsyra
Formel vikt 515.87
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Chloroquine diphosphate salt
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Chloroquine diphosphate salt
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.