Läs mer
Chloroquine diphosphate salt, 98%
Beskrivning
Kloroquindifosfatsalt används för att studera rollen av endosomal försurning i cellulära processer, såsom signalering av intracellulära TLR. Den kan användas som DNA-interkalator& att dissociera antigenantikroppskomplex utan att denaturera röda blodkroppsantigener. Klorokin visade mycket hög antiviral aktivitet mot NiV men mycket liten aktivitet mot andra virus vid koncentrationer lägre än 20μ M.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
- Kloroquindifosfatsalt är en DNA-interkalator som visar anti-malaria och antiinflammatoriska aktiviteter.
- Det har beskrivits att denna förening stör biosyntesen av nukleinsyror, vilket tyder på en cellulär verkningsmekanism
Användningsområden
- Kloroquindifosfatsalt används som en DNA-interkalator för att dissociera antigen-antikroppskomplex utan att denaturera röda blodkroppsantigener
- Denna förening visar antimalariaaktivitet mot Plasmodium falciparum, förutom mot klorokinresistenta stammar. Det har använts i in vitro antiplasmodiala analyser. Hos parasiter är verkningsmekanismen fortfarande oklar, men denna förening kan hämma det parasitära enzymet hempolymeras som omvandlar det toxiska hemet till ogiftigt hemozoin, vilket resulterar i ackumulering av toxiskt hem i parasiten.
- Det visar mycket hög antiviral aktivitet mot NiV men lägre aktivitet mot andra virus vid koncentrationer lägre än 20μ M
- Kloroquindifosfatsalt används för att studera rollen av endosomal försurning i cellulära processer, såsom signalering av intracellulära TLR:er
- Kloroquindifosfatsalt har använts i autofaginhiberingsstudier
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chloroquine diphosphate salt |
| Smältpunkt | 213°C to 216°C |
| Färg | Vitt |
| Kvantitet | 100 g |
| Beilstein | 4223142 |
| Merck Index | 14,2163 |
| Löslighetsinformation | Soluble in water |
| IUPAC-namn | 4-N-(7-klorkinolin-4-yl)-1-N,1-N-dietylpentan-1,4-diamin;fosforsyra |
| Formel vikt | 515.87 |
| Procent renhet | 98% |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.