Läs mer
Kloroquindifosfatsalt, 99,6 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11446331 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
250 g
Förpackningsstorlek:
100g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11446331 100 g 100g
11456331 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11446331 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219391980
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 50-63-5
Molekylformel C18H32ClN3O8P2
Molekylvikt (g/mol) 515.86
MDL-nummer MFCD00069852
InChI-nyckel QKICWELGRMTQCR-UHFFFAOYNA-N
Synonym chloroquine diphosphate, chloroquine phosphate, aralen phosphate, chingamin phosphate, chloroquine bis phosphate, chingaminum, alermine, h-stadur, aralen diphosphate, miniquine
PubChem CID 64927
IUPAC-namn 4-N-(7-klorkinolin-4-yl)-1-N,1-N-dietylpentan-1,4-diamin;fosforsyra
LEDER OP(O)(O)=O.OP(O)(O)=O.CCN(CC)CCCC(C)NC1=C2C=CC(Cl)=CC2=NC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chloroquine diphosphate salt
Färg Vitt
Analysprocentintervall 0.996
Kvantitet 100 g
Formel vikt 515.9
Fysisk form Kristallint pulver
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Chloroquine Diphosphate Salt
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P330-Skölj munnen.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Chloroquinone Phosphate