Läs mer
klorokin difosfat salt, MP Biomedicals
Produktkod. 11416331 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11416331 10 g 10g
11426331 25 g 25g
11436331 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11416331 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219391910
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 50-63-5
Molekylformel C18H32ClN3O8P2
Molekylvikt (g/mol) 515.86
MDL-nummer MFCD00069852
InChI-nyckel QKICWELGRMTQCR-UHFFFAOYNA-N
Synonym chloroquine diphosphate, chloroquine phosphate, aralen phosphate, chingamin phosphate, chloroquine bis phosphate, chingaminum, alermine, h-stadur, aralen diphosphate, miniquine
PubChem CID 64927
LEDER OP(O)(O)=O.OP(O)(O)=O.CCN(CC)CCCC(C)NC1=C2C=CC(Cl)=CC2=NC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chloroquine Diphosphate Salt
Kvantitet 10 g
IUPAC-namn 7-klor-N-[5-(dietylamino)pentan-2-yl]kinolin-4-amin; bis(fosforsyra)
Formel vikt 515.9
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Chloroquine Diphosphate Salt
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Chloroquinone Phosphate