Läs mer
Chloroquine phosphate, MedChemExpress
Produktkod. 16447386
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16447386 100 mg
1 options
Produktkod. 16447386 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY17589
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Chloroquine phosphate is an antimalarial and anti-inflammatory agent widely used to treat malaria and rheumatoid arthritis. Chloroquine phosphate is an autophagy and toll-like receptors (TLRs) inhibitor. Chloroquine phosphate is highly effective in the control of SARS-CoV-2 (COVID-19) infection in vitro (EC50=1.13 μM).
Chloroquine phosphate is an antimalarial and anti-inflammatory agent widely used to treat malaria and rheumatoid arthritis. Chloroquine phosphate is an autophagy and toll-like receptors (TLRs) inhibitor. Chloroquine phosphate is highly effective in the control of SARS-CoV-2 (COVID-19) infection in vitro (EC50=1.13 μM).
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chloroquine phosphate
Fysisk form Powder
CAS 50-63-5
Färg White
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C18H32ClN3O8P2
För användning med (applikation) COVID-19-anti-virus
Löslighetsinformation H2O : ≥ 33 mg/mL (63.97 mM) ∣DMSO : < 1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble or slightly soluble)
LEDER O=P(O)(O)O.O=P(O)(O)O.CC(NC1=CC=NC2=CC(Cl)=CC=C12)CCCN(CC)CC
Molekylvikt (g/mol) 515.86
Formel vikt 515.86
Procent renhet 99.31%